S9896
Saporin Peptide
lyophilized powder, from Saponaria officinalis seeds
Synonym(e):
Saponin Extract
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Saporin from Saponaria officinalis seeds, lyophilized powder
Biologische Quelle
plant seeds (Saponaria officinalis)
Qualitätsniveau
Assay
10.00-30.00%
Form
lyophilized powder
Zusammensetzung
Protein, ~20% Lowry
Methode(n)
activity assay: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable