Wichtige Dokumente
S7126
Korksäure
Synonym(e):
Suberinsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HOOC(CH2)6COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
Beilstein:
1210161
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Empfohlene Produkte
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
410.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
210 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?