Wichtige Dokumente
S6324
Monoclonal Anti-SNX6 antibody produced in mouse
clone SNX6-76, ascites fluid, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MSTP010, Anti-Sorting Nexin 6, Anti-TFAF2, Anti-Tumor necrosis factor receptor-associated factor 4(TRAF4)-associated factor 2
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SNX6-76, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~47 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, bovine, rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,500-1:5,000 using total extracts of A549 cells
Isotyp
IgA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SNX6(58533)
mouse ... Snx6(72183)
rat ... Snx6(362738)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)