Wichtige Dokumente
S6047
Saccharin Natriumsalz Hydrat
BioXtra, ≥99%
Synonym(e):
2,3-Dihydro-3-oxobenzisosulfonazol Natriumsalz, 2-Sulfobenzoesäureimid Natriumsalz, o-Sulfobenzimid Natriumsalz, Saccharin, löslich
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99%
Form
powder
Süße
300 × sucrose
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[O-]C1=NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S.Na.H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;/h1-4H,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
ILJOYZVVZZFIKA-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?