Merck
S5524
Sigma-Aldrich
Abstandshalter für vertikales Standardgel, 16,5 cm breit
size 1.0 mm × 22 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NB.51
Größe
1.0 mm × 22 cm
Verpackung
Das Set beinhaltet zwei Abstandhalter. Die abgerundeten Ecken entsprechen der Dichtung und den unteren Ecken der rechteckigen Glasplatte. Das Dichtungs-Design macht einen unteren Abstandhalter überflüssig.