Merck
G2650
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical mini gel
10 cm wide, size 0.75mm x 8cm, color-coded yellow
Größe auswählen
1 EA
18,90 €
18,90 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
18,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105305
NACRES:
NB.51
18,90 €
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Dichtungen für vertikales Minigel, Breite 10 cm, size 0.75 mm × 8 cm, color-coded yellow
Materialien
silicone
Größe
0.75 mm × 8 cm
Farbe
color-coded yellow
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unique gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Gasket thickness must match comb and spacers. Length of gasket material is approx. 26 cm (2 × h + w). Gaskets are color-coded for easy identification.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)