Merck
S3316
Sigma-Aldrich
SKF-89145 hydrobromide
>98% (HPLC), solid
Synonym(e):
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro­thieno[2,3-c]pyridine hydrobromide
Größe auswählen
5 MG
199,00 €
199,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
199,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15NO2S · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
199,00 €
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: soluble 4 mg/mL
SMILES String
Br[H].CN1CC(c2ccc(O)c(O)c2)c3ccsc3C1
InChI
1S/C14H15NO2S.BrH/c1-15-7-11(10-4-5-18-14(10)8-15)9-2-3-12(16)13(17)6-9;/h2-6,11,16-17H,7-8H2,1H3;1H
InChIKey
WUWJEHPRFDIUMV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
SKF-89145 was used to treat Crassostrea virginica to study the role of D1 dopamine receptors in dopaminergic neurotoxicity of manganese in gills.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
D1 dopamine receptor agonist.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Samuel Anador et al.
In vivo, 32(3), 74-79 (2011-08-19)
The lateral epithelial cells of gill of Crassostrea virginica are innervated by dopamine and serotonin nerves that regulate the beating rate of their lateral cilia. Terminal release of dopamine slows down the beating rate of the cilia, while serotonin release