Wichtige Dokumente
S2657
Anti-S100B Antibody
mouse monoclonal, SH-B4
Synonym(e):
Anti-NEF, Anti-S100, Anti-S100-B, Anti-S100beta
Größe auswählen
403,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
403,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Monoclonal Anti-S-100 (β-Subunit) antibody produced in mouse, clone SH-B4, (Solution in 0.01M phosphate buffered saline pH 7.4, containing 15mM sodium azide as a preservative)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
(Solution in 0.01M phosphate buffered saline pH 7.4, containing 15mM sodium azide as a preservative)
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SH-B4, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
sheep, bovine, goat, pig, feline, rabbit, rat, canine, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (: suitable)
indirect ELISA: suitable (:suitable)
western blot: 1:100-1:200 ( (using S-100B Protein, Bovine Brain))
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)