Merck
S2381
Sigma-Aldrich
DL-Stearoylcarnitine chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H50ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nekadate and Blumberg
Cancer Research, 47, 6547-6547 (1987)