488917
DL-Alanin-2,3,3,3-d4
98 atom % D
Synonym(e):
(±)-2-Aminopropionic acid-2,3,3,3-D4, Deuterated DL-alanine
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
289 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-MZCSYVLQSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable