Wichtige Dokumente
S1563
SKF-86466 hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-3-methyl-1H-3-benzazepine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 24 mg/mL
SMILES String
Cl.CN1CCc2cccc(Cl)c2CC1
InChI
1S/C11H14ClN.ClH/c1-13-7-5-9-3-2-4-11(12)10(9)6-8-13;/h2-4H,5-8H2,1H3;1H
InChIKey
JKQKVNMNAIFCFS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)