S1141
Spermin -tetrahydrochlorid
BioReagent, for molecular biology
Synonym(e):
N,N′-Bis-(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin -tetrahydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Produktlinie
BioReagent
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
310-311 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Fremdaktivität
DNase, RNase, protease, NICKase, none detected
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChIKey
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This product is suitable for DNA precipitation from low salt aqueous buffers. It has been tested for the absence of proteases and nucleases.