Merck
RFA452411S-EP
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-24-11-Special, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
Leistungsmerkmale
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor with PTFE-coating
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022653041 (NA)
Eppendorf® 5424700004 (EU)
Parameter
21,130 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5424/5424R
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)