Merck
RAB1827
Sigma-Aldrich
Rhesus Macaque RANTES ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Größe auswählen
1 KIT
831,00 €
831,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
831,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
831,00 €
Check Cart for Availability
Speziesreaktivität
rhesus macaque
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rhesus macaque ... CCL5(574178)
Allgemeine Beschreibung
This ELISA antibody pair detects Rhesus Macaque RANTES (CCL5)
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)