Merck
RAB0933
Sigma-Aldrich
Phosphotyrosine TNK2 / Activated CDC42 Kinase 1 ELISA Kit
Größe auswählen
1 KIT
831,00 €
831,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
831,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
831,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TNK2(10188)
Allgemeine Beschreibung
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-ACK.
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)