Merck
RAB0910
Sigma-Aldrich
Rat Tp53 / Cellular Tumor Antigen p53 ELISA Kit
Größe auswählen
96 WELLS
607,00 €
607,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
96 WELLS
607,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
607,00 €
Check Cart for Availability
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.32 ng/mL
standard curve range: 0.328-80 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Tp53(24842)
Allgemeine Beschreibung
The antibody pair provided in this kit recognizes Rat Cellular Tumor Antigen p53.
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew T Balmer et al.
Cancer biology & therapy, 15(8), 1000-1012 (2014-05-08)
The chemotherapeutic agents doxorubicin (dox) or 5-fluorouracil (5FU) are used to treat cancer cells as they cause irreparable DNA damage, inducing these aberrant cells to undergo cell death. The mediator of this process is presumed to be in part the