RAB0780
Mouse Tyro3 / Tyrosine-protein Kinase Receptor TYRO3 ELISA Kit
Größe auswählen
528,00 €
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Größe auswählen
About This Item
528,00 €
Voraussichtliches Versanddatum10. April 2025
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 0.416-100 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Tyro3(22174)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?