RAB0570
Canine HGF / Hepatocyte Growth Factor ELISA Kit
Größe auswählen
755,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
About This Item
755,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
canine
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.24 ng/mL
standard curve range: 0.246-60 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
canine ... HGF(403441)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)