RAB0545
Human IL2RA / Interleukin-2 Receptor Subunit Alpha ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
Größe auswählen
528,00 €
Größe auswählen
About This Item
528,00 €
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
sample type urine
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 15 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL2RA(3559)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)