Merck
RAB0456
Sigma-Aldrich
Neurokinin-B EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Größe auswählen
1 KIT
500,00 €
500,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
500,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
500,00 €
Check Cart for Availability
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TAC3(6866)
mouse ... TAC3(21334)
rat ... TAC3(29191)
Allgemeine Beschreibung
The Neurokinin B Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Neurokinin B peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogen
Neurokinin-B, synthetic peptide
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABHRP3HRP-StreptavidinSDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)