RAB0167
Phospho-EGFR (pTyr1086) ELISA Kit
for detection of human phospho-egfr (pTyr1086) in cell and tissue lysates
About This Item
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1965)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)