Merck
R9379
Sigma-Aldrich
Rhodamin-B-Isothiocyanat-Dextran
average mol wt ~70,000
Synonym(e):
RITC–Dextran
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171501
NACRES:
NA.56
Mol-Gew.
average mol wt ~70,000
Kennzeichnungsgrad
0.002-0.015 mol RITC per mol glucose
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rhodamin B ist ein Thiol-reaktiver und lichtstabiler fluoreszenter Farbstoff.
Anwendung
Rhodamin-B-isothiocyanat-dextran hat folgende Anwendungen:
  • für das Markieren von A, CI-M6PR-GFP, Lamp1-CFP-exprimierenden Fibroblastenzellen von Mausembryonen des Wildtyps
  • in Endosom-/Phagosom-Fusionsassays zur Bestimmung der Fusionsrate von Endosomen
  • als Bestandteil von Porationsmedium zur Überwachung der Aufnahme von HeLa-Zellen
Dextran markiert mit Rhodamin B-isothiocyanat für eine mögliche Verwendung in Perfusionstudien an Tieren.
Biochem./physiol. Wirkung
Rhodamin B färbt das Gewebe in einem rötlich-violetten Farbton und gibt unter Fluoreszenz ein leuchtendes Rot ab. Es wird gerne für das Markieren von Insekten genutzt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pascale Vérant et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 27(5), 1072-1081 (2006-10-26)
Knowledge of the blood volume per unit volume of brain tissue is important for understanding brain function in health and disease. We describe a direct method using two-photon laser scanning microscopy to obtain in vivo the local capillary blood volume
Anthony P Raphael et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(16), 1785-1793 (2010-07-29)
Targeting of vaccines to abundant immune cell populations within our outer thin skin layers using miniaturized devices-much thinner than a needle and syringe, could improve the efficacy of vaccines (and other immunotherapies). To meet this goal, a densely packed dissolving
Wax-Based Microfluidic Chip and Its Application in One Step 3D Bonding
Gong X, et al.
Lab on a chip, 656-669 (2010)
Use of rhodamine B to mark the body and seminal fluid of male Aedes aegypti for mark-release-recapture experiments and estimating efficacy of sterile male releases
Johnson
PLoS Neglected Tropical Diseases, 11(9), e0005902-e0005902 (2017)
Sidi A Bencherif et al.
Biomacromolecules, 10(9), 2499-2507 (2009-08-29)
A nanostructured hyaluronic acid (HA) hydrogel was prepared by a combination of atom transfer radical polymerization (ATRP) and Michael-type addition reaction. Biodegradable POEO(300)MA-co-PHEMA nanogels with pendent hydroxy groups were prepared by activators generated by electron transfer ATRP in cyclohexane inverse