Merck
R7385
Sigma-Aldrich
Phosphoramidon Dinatriumsalz
powder, ≥97% (HPLC)
Synonym(e):
N-(α-Rhamno­pyranosyl­oxy­hydroxy­phosphinyl)-Leu-Trp Dinatriumsalz, N-(α-Rhamno­pyranosyl­phos­phono)-L-leucyl-L-tryptophan Dinatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32N3Na2O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
587.47
Beilstein:
8105669
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
Phosphoramidon Dinatriumsalz, ≥97% (HPLC)
Biologische Quelle
Streptomyces sp.
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].CC(C)C[C@H](NP([O-])(=O)O[C@@H]1O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C([O-])=O
InChI
1S/C23H34N3O10P.2Na/c1-11(2)8-16(26-37(33,34)36-23-20(29)19(28)18(27)12(3)35-23)21(30)25-17(22(31)32)9-13-10-24-15-7-5-4-6-14(13)15;;/h4-7,10-12,16-20,23-24,27-29H,8-9H2,1-3H3,(H,25,30)(H,31,32)(H2,26,33,34);;/q;2*+1/p-2/t12-,16-,17-,18-,19+,20+,23-;;/m0../s1
InChIKey
OQKHVXFOYFBMDJ-ODIUWQMJSA-L
Allgemeine Beschreibung
Phosphoramidon [N-(α-Rhamnopyranosyl-oxyhydroxyphosphinyl)-Leu-Trp] ist ein kompetitiver Inhibitor von verschiedenen löslichen Zinkmetallproteasen. Phosphoramidat wird in der Natur von Streptomyces tanashiensis erzeugt.
Anwendung
Phosphoramidondinatriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • als Neprilysin(NEP)-Inhibitor bei der Amyloid-beta(Aβ)-Aufnahme und dem Abbau
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Keratinaseaktivität
  • zur Behandlung von primärem Mikroglia bei Wildtyp-Mäusen
Die Identifizierung von Phosphoramidon als Metalloendopeptidaseinhibitor wurde verwendet, um das Endothelin-konvertierende Enzym als eine Metalloendopeptidase zu charakterisieren. Phosphoramidon steigert die Produktion von β-Amyloidprotein, aber nicht von Amyloid-Präkursorprotein, was darauf hindeutet, dass die abnormale Amyloid-Verarbeitung bei Alzheimer′-Krankheit durch eine Metalloendopeptidase erfolgen könnte.
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphoramidon ist ein wirksamer Inhibitor von Thermolysin und anderen Metalloentopeptidasen. Es hemmt die Enkephalinase von Säugetieren stark und hemmt weder Trypsin noch Papain, Chymotrypsin oder Pepsin. Es hemmt Kollagenase schwach.
Phosphoramidon kann ZMPSTE24, eine wesentliche Membranprotein-Zinkmetallprotease, hemmen. Es kann Thermolysin blockieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Aoyagi et al.
Acta biologica et medica Germanica, 40(10-11), 1523-1529 (1981-01-01)
We have been searching for enzyme inhibitors in culture filtrates of microbes and have found leupeptin, antipain, chymostatin, elastatinal, pepstatin, hydroxypepstatin, pepstanone and phosphoramidon as specific inhibitors of serine, thiol, carboxyl and metallo proteases. We found significant activities of aminopeptidases
Thermolysin and Related Bacillus Metallopeptidases
Handbook of Proteolytic Enzymes, 1, 540-553 (2013)
J R Wu-Wong et al.
Molecular pharmacology, 44(2), 422-429 (1993-08-01)
Endothelin (ET) is generated from prepro-ET by dibasic pair proteolysis, followed by specific proteolytic cleavage between Trp21 and Val22. Currently, intense research efforts are focused on the investigation of a metalloprotease-like ET-converting enzyme that is inhibited by phosphoramidon but not
SIRT1 facilitates amyloid beta peptide degradation by upregulating lysosome number in primary astrocytes
Li MZ, et al.
Neural Regeneration Research, 13(11), 2005-2005 (2018)
Deacetylation of TFEB promotes fibrillar A beta degradation by upregulating lysosomal biogenesis in microglia
Bao J, et al.
Protein & cell, 7(6), 417-433 (2016)