R4018
Transfer-Ribonukleinsäure, Phenylalanin spezifisch aus Bierhefe
Synonym(e):
Hefe-Phe-tRNA, tRNA
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
25 kDa
Löslichkeit
water: 2 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Transfer-RNA wird aus Bierhefe isoliert. Diese Transfer-RNA ist spezifisch für den Transfer der Aminosäure Phenylalanin.
Die Phenylalaninakzeptoraktivität von 100 % reiner tRNA beträgt 1.800 pmol je A260-Einheit. Der Vergleich dieser Zahl mit der chargenspezifischen Analyse kann als Indikator der Produktreinheit verwendet werden. Verfahren zur weiteren Aufreinigung von tRNA wurden publiziert.
Der Assay dieses Produkts basiert auf publizierten Verfahren. Die Aktivität wird unter Verwendung einer rohen Zubereitung von Phenylalanyltransferribonukleinsäuresynthetase gemessen. Die Phenylalanin-spezifische tRNA wird als Substrat für die Enzyme in dem Essay verwendet.
Dieses Produkt eignet sich nicht als Träger-tRNA um bei der Ethanolausfällung von sehr kleinen Mengen DNA zu helfen. Produktnummern R 8508 und R 5636 werden zur Verwendung als Träger tRNA für DNA-Aufreinigung und -Ausfällung empfohlen.
Die Phenylalaninakzeptoraktivität von 100 % reiner tRNA beträgt 1.800 pmol je A260-Einheit. Der Vergleich dieser Zahl mit der chargenspezifischen Analyse kann als Indikator der Produktreinheit verwendet werden. Verfahren zur weiteren Aufreinigung von tRNA wurden publiziert.
Der Assay dieses Produkts basiert auf publizierten Verfahren. Die Aktivität wird unter Verwendung einer rohen Zubereitung von Phenylalanyltransferribonukleinsäuresynthetase gemessen. Die Phenylalanin-spezifische tRNA wird als Substrat für die Enzyme in dem Essay verwendet.
Dieses Produkt eignet sich nicht als Träger-tRNA um bei der Ethanolausfällung von sehr kleinen Mengen DNA zu helfen. Produktnummern R 8508 und R 5636 werden zur Verwendung als Träger tRNA für DNA-Aufreinigung und -Ausfällung empfohlen.
Anwendung
Geeignet für die Verwendung als:
- tRNA-Standard
- Substrat für tRNA-Synthase-Assays
- Substrat in anderen Reaktionen mit tRNAs
Komponenten
tRNA wird als lyophilisiertes Pulver bereitgestellt, das in einer Konzentration von 2 mg/ml wasserlöslich ist.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt durch das Verfahren nach Wimmer, E., et al., Biochemistry, 7, 2623 (1968).
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The EMBO journal, 17(16), 4809-4817 (1998-08-26)
Correct folding of newly synthesized polypeptides is thought to be facilitated by Hsp70 molecular chaperones in conjunction with DnaJ cohort proteins. In Saccharomyces cerevisiae, SSB proteins are ribosome-associated Hsp70s which interact with the newly synthesized nascent polypeptide chain. Here we
Nucleic acids research, 37(21), 7268-7280 (2009-09-29)
Increased proliferation and elevated levels of protein synthesis are characteristics of transformed and tumor cells. Though components of the translation machinery are often misregulated in cancers, what role tRNA plays in cancer cells has not been explored. We compare genome-wide
Tissue-specific differences in human transfer RNA expression.
PLoS Genetics, 2, 2107-2107 (2006)
A lethal dose of RNA.
Science (New York, N.Y.), 341(6147), 732-733 (2013-08-21)
Abstracts of Albany 2013: the 18th Conversation. June 11-18, 2013. Albany, New York, USA.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 31 Suppl 1, 1-139 (2013-06-06)