Merck
PZ0314
Sigma-Aldrich
PF-04671536
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Methyl-3-[[(2R)-4 (2-thiazolylmethyl)-2-morpholinyl]methyl]-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, PF 4671536
Größe auswählen
5 MG
86,70 €
25 MG
281,00 €
86,70 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
86,70 €
25 MG
281,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.41
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
86,70 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
Biochem./physiol. Wirkung
PF-04671536 is a highly potent and selective inhibitor of phosphodiesterase 8B (PDE8B) phosphodiesterase 8A (PDE8A). In primary human pancreatic islets, PF-04671536 increases insulin secretion in a glucose-dependent manner.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)