Merck
PZ0228
Sigma-Aldrich
PF-04628935
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[2-[[2-Chloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methyl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-7-yl]-2-(2-methylimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-ethanone, PF-4628935
Größe auswählen
5 MG
81,60 €
25 MG
300,00 €
81,60 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
81,60 €
25 MG
300,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H26ClN7OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.03
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
81,60 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
Biochem./physiol. Wirkung
PF-04628935 is a potent antagonist/inverse agonist of the ghrelin receptor, growth hormone secretagogue receptor 1a (GHS-R1a) with an IC50 of 4.6 nM. Ghrelin and GSHR are involved in regulation of food intake and long-term energy homeostasis; GSHR ligands are of interest for obesity and other metabolic disorders. PF-04628935 is orally bioavailable and brain penetrant.
PF-04628935 is a potent antagonist/inverse agonist of the ghrelin receptor, growth hormone secretagogue receptor 1a (GHS-R1a).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)