Merck
PZ0151
Sigma-Aldrich
PF-956980 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
{(3R,4R)-4-Methyl-3-[methyl-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-amino]-piperidin-1-yl}-pyrrolidin-1-yl-methanone hydrate
Größe auswählen
5 MG
140,00 €
25 MG
390,00 €
140,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
140,00 €
25 MG
390,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26N6O · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.44 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
140,00 €
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +33 to +40°, c = 0.5 in methanol
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)N4CCCC4
InChI
1S/C18H26N6O.H2O/c1-13-6-10-24(18(25)23-8-3-4-9-23)11-15(13)22(2)17-14-5-7-19-16(14)20-12-21-17;/h5,7,12-13,15H,3-4,6,8-11H2,1-2H3,(H,19,20,21);1H2/t13-,15+;/m1./s1
InChIKey
VZUKSTKLTSSYKP-PBCQUBLHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PF-956980 is a FGF1 receptor antagonist; PDGF receptor modulator; Flt3 tyrosine kinase modulator; and VEGF antagonist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
This compound is featured on the PDGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peter Jones et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(2), 767-786 (2016-12-17)
By use of a structure-based computational method for identification of structurally novel Janus kinase (JAK) inhibitors predicted to bind beyond the ATP binding site, a potent series of indazoles was identified as selective pan-JAK inhibitors with a type 1.5 binding
Artikel
We offers many products related to PDGFR for your research needs.