Merck
PRS4591
Sigma-Aldrich
Anti-GRTP1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Growth hormone regulated TBC protein 1, Anti-TBC1 domain family member 6
Größe auswählen
100 μG
363,00 €
363,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
363,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
363,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRTP1(79774)
Immunogen
a 16 amino acid peptide from near the center of human GRTP1.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4591.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)