PLA0296
Goat anti-FUS Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
75 kDa DNA-pairing protein, ALS6, ETM4, FUS1, HNRNPP2, POMP75, TLS, amyotrophic lateral sclerosis 6, derived from t(12;16) malignant liposarcoma, fus-like protein, fused in sarcoma, fusion, fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma), fusion gene in myxoid liposarcoma, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, hnRNP-P2, oncogene FUS, oncogene TLS, translocated in liposarcoma, translocated in liposarcoma protein
About This Item
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
P35637
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
goat ... FUS(2521)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)