PLA0236
Rabbit anti-ERK2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
ERK, ERK-2, ERK2, ERT1, MAP kinase 1, MAP kinase 2, MAP kinase isoform p42, MAPK 1, MAPK 2, MAPK2, P42MAPK, PRKM1, PRKM2, extracellular signal-regulated kinase 2, mitogen-activated protein kinase 2, p38, p40, p41, p41mapk, p42-MAPK, protein tyrosine kinase ERK2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_002736.3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rabbit ... ERK2(5594)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable