PLA0196
Rabbit anti-STUB1/CHIP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
CHIP, CLL-associated antigen KW-8, E3 ubiquitin protein ligase, HSPABP2, NY-CO-7, SCAR16, SDCCAG7, STIP1 homology and U box-containing protein 1, STIP1 homology and U-box containing protein 1, UBOX1, antigen NY-CO-7, carboxy terminus of Hsp70-interacting protein, heat shock protein A binding protein 2 (c-terminal), serologically defined colon cancer antigen 7
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_005852.2
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rabbit ... STUB1/CHIP(10273)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)