PLA0111
Rabbit anti-Lasu1/Ureb1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
ARF-BP1, ARF-binding protein 1, BJ-HCC-24 tumor antigen, HECT, HECT domain protein LASU1, HECTH9, HSPC272, Ib772, KIAA0312, LASU1, MULE, Mcl-1 ubiquitin ligase E3, UBA and WWE domain containing 1, UBA and WWE domain-containing protein 1, URE-B1, URE-binding protein 1, UREB1, homologous to E6AP carboxyl terminus homologous protein 9, large structure of UREB1, upstream regulatory element-binding protein 1
Größe auswählen
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:1000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_113584.3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... Lasu1/Ureb1(10075)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)