PLA0108
Rabbit anti-DDB1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
127kDa, DDB p127 subunit, DDBA, DNA damage-binding protein a, Damage-specific DNA-binding protein 1, HBV X-associated protein 1, UV-DDB 1, UV-DDB1, UV-damaged DNA-binding factor, UV-damaged DNA-binding protein 1, XAP-1, XAP1, XPCE, XPE, XPE-BF, XPE-binding factor, damage-specific DNA binding protein 1, damage-specific DNA binding protein 1 (127kD), xeroderma pigmentosum group E-complementing protein
Größe auswählen
439,00 €
Größe auswählen
About This Item
439,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
Q13289
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... DDB1(1642)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)