PLA0070
Rabbit anti-RPA32 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
32kDa, REPA2, RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, RPA32, replication factor A protein 2, replication protein A 34 kDa subunit, replication protein A2, replication protein A2 (32kD)
Größe auswählen
400,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
400,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_002937.1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... RPA32(6118)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)