Wichtige Dokumente
P9436
Pektin, verestert Kaliumsalz aus citrus fruit
extent of labeling: 55-70% esterified
Synonym(e):
Pectic acid, potassium salt, Potassium pectate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
citrus
Form
powder
Kennzeichnungsgrad
55-70% esterified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)[2]
- in the determination of optimum pH of pectate lyase 10A (Pel10Acm) activity and in high-performance anion-exchange chromatography (HPAEC) as a part of Pel10Acm assays[3]
- to compare its gel properties with that of pectin extracted from sunflower head residues[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?