Wichtige Dokumente
P7275
Pyrophosphate reagent
spectrophotometric assay
Synonym(e):
Pyrophosphate detection reagent
Größe auswählen
78,50 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
78,50 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Komponenten
Imidazole × HCl, pH 7.4 45 mM
Citrate 5 mM
EDTA 0.10 mM
Mg2+, Mn2+, Co2+ 2 mM, 0.2 mM, 0.02 mM
β-NADH 0.8 mM
F-6-P 12 mM
Bovine Serum Albumin 5 mg/mL
Sugar Stabilizer 5 mg/mL
PPi-PFK 0.5 units/mL
Aldolase 7.5 units/mL
GDH 5 units/mL
TPI 50 units/mL
Qualität
Prinzip
The reagent can be used to detect 10-100 nmoles of pyrophosphate.
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)