Wichtige Dokumente
P5881
Piperidin
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Hexahydropyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
23 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChIKey
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?