P4668
Praziquantel
anthelminic, neurogenic
Synonym(e):
2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isochinolin-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Wirkungsspektrum von Antibiotika
parasites
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CN(CC2N1CCc3ccccc23)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2
InChIKey
FSVJFNAIGNNGKK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1