P4647
Poly-L-tryptophan
mol wt 1,000-5,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
1,000-5,000
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChIKey
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)