Merck
P4167
Sigma-Aldrich
Kaliumsulfat
ACS reagent, ≥99.0%, powder
About This Item
Lineare Formel:
K2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99.0%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
≤5 ppm Nitrogen compounds (as N)
pH-Wert
5.5-8.5 (25 °C, 5% in solution)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)