Wichtige Dokumente
P3487
Monoclonal Anti-PTEN antibody produced in mouse
~1 mg/mL, purified immunoglobulin, clone PTN-18, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Mutated in multiple advanced cancers 1, Anti-PTEN1, Anti-PTENbeta, Anti-Phosphatase and tensin homolog, Anti-TEP1
Größe auswählen
502,00 €
Größe auswählen
About This Item
502,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PTN-18, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~55 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable using 4% paraformaldehyde-0.5% Triton X-100 fixation
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of rat brain
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTEN(5728)
mouse ... Pten(19211)
rat ... Pten(50557)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.