Merck
P2742
Sigma-Aldrich
PD 404,182
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6H-6-Imino-(2,3,4,5-tetrahydropyrimido)[1,2-c]-[1,3]benzothiazine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: soluble ≥22 mg/mL
H2O: insoluble
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N=C1Sc2ccccc2C3=NCCCN13
InChI
1S/C11H11N3S/c12-11-14-7-3-6-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)15-11/h1-2,4-5,12H,3,6-7H2
InChIKey
JNENSSREQFBZGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Potential antibiotic of gram negative bacteria. KDO-8-P synthase inhibitor.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)