P2459
Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow
high substitution, extent of labeling: ~40 μmol per mL (high substitution)
Synonym(e):
Phenyl-Agarose
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
suspension
Kennzeichnungsgrad
~40 μmol per mL (high substitution)
Matrix
agarose, 6% cross-linked
Matrixaktivierung
epichlorohydrin
Matrixanbindung
ether
Matrix-Spacer
3 atoms
Partikelgröße
45-165 μm
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 °C