This pH Meter does not include a pH electrode storage solution. However, a pH Buffer Powder Set, for pH 4, 7, and 10, is included.
See product 60135, 3M Potassium Chloride solution, which may be used for electrode storage.
OH30057496
Ohaus® pH Meter
Model ST2100-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
epoxy shaft
Leistungsmerkmale
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30057496
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
pH-Messbereich
-2-16 pH unit
Temperaturmessbereich
0-100 °C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Does the pH meter come with storage solution and calibration buffers?
1 Antwort-
Hilfreich?