Wichtige Dokumente
O0501
Kaliumoxalat Monohydrat
≥98%
Synonym(e):
Ethandisäure Kaliumsalz, Oxalsäure Kaliumsalz
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(COOK)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.23
Beilstein:
3752576
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
SMILES String
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient