Wichtige Dokumente
N9891
Monoclonal Anti-Nebulin antibody produced in mouse
clone NB2, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-AMC6, Anti-NEB177D, Anti-NEM2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NB2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 500 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
vertebrates, chicken
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:400 using frozen sections of animal skeletal muscle
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
chicken ... NEB(101748402)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- fluorescent immunostaining
- western blotting
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable