N7395
Immobilon®-NC HATF membranes
diam. 132 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Durchmesser
132 mm
Porengröße
0.45 μm
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges