Merck
N6659
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p65, human, buffered aqueous solution
Größe auswählen
50 μG
235,00 €
235,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
235,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
235,00 €
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
NFκB (p65) Control Peptide human, ~1 mg/mL, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
~1 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RELA(5970)
Amino Acid Sequence
Met-Asn-Glu-Leu-Phe -Pro-Leu-Ile-Phe-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Glu-Ala-Ser-Gly-Pro-Tyr-Val
Anwendung
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(p65) subunit.
Physikalische Form
Solution containing 0.01% sodium azide.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)