Wichtige Dokumente
N3162
Anti-NBS1 (Nibrin) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-p95 Protein of the MRE11/RAD50 Complex
Größe auswählen
601,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
601,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 95 kDa (also recognizes 100 kDa band)
Speziesreaktivität
canine, human, rat, chimpanzee
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Hela cells, fixed with paraformaldehyde/triton
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using MCF7 nuclear extracts
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NBN(4683)
mouse ... Nbn(27354)
rat ... Nbn(85482)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- in immunofluorence
- in immunoblotting
- in immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)