Wichtige Dokumente
N2165
NKY80
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-7-(2-furanyl)-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white to light brown
Löslichkeit
DMSO: ≥30 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ncc2C(=O)CC(Cc2n1)c3ccco3
InChI
1S/C12H11N3O2/c13-12-14-6-8-9(15-12)4-7(5-10(8)16)11-2-1-3-17-11/h1-3,6-7H,4-5H2,(H2,13,14,15)
InChIKey
SOJUSNIBPPMLCC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox